1x1 image pixel for data collection
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 150711000
Preis (EUR)
23,29
Online Exclusive
28,10
Ersparnis 4,81 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
23,29
Online Exclusive
28,10
Ersparnis 4,81 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS121-57-3
IUPAC Name4-aminobenzene-1-sulfonic acid
Molecular FormulaC6H7NO3S
InChI KeyHVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Off-white to beige to blue-grey
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=98.5 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0442207Certificate of Analysis30. Jan. 2025150710010, 150711000, 150710025
A0466811Certificate of Analysis15. Okt. 2024150710010, 150711000, 150710025
A0463062Certificate of Analysis22. Mai 2024150710010, 150711000, 150710025
A0449946Certificate of Analysis09. Feb. 2023150710010, 150711000, 150710025
A0370875Certificate of Analysis15. Dez. 2022150710010, 150711000, 150710025
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Skin Sensitization
Category 1
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H317 - May cause an allergic skin reaction

H319 - Causes serious eye irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.