Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific™

Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 192200050
Preis (EUR)/ Each
17,50
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)/ Each
17,50
Zum Warenkorb hinzufügen
Specifications
CAS25322-69-4
Chemischer Name oder MaterialPoly(propylene glycol)
FarbeGrün bis Gelb
Dichte1.0000g/mL
IUPAC-Name2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.