Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 194090010
Preis (EUR)
30,52
온라인 행사
35,90
Ersparnis 5,38 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
30,52
온라인 행사
35,90
Ersparnis 5,38 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7647-14-5
IUPAC Namesodium chloride
Molecular FormulaClNa
InChI KeyFAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].[Cl-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Heavy metals (as Pb)=<20 ppm
Sulfate (SO4)=<100 ppm
Barium (Ba)=<50 ppm
Calcium (Ca)=<50 ppm
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

浏览此商品的顾客同时也查看了



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection