Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 195440010
Preis (EUR)
112,20
Online Exclusive
135,00
Ersparnis 22,80 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
112,20
Online Exclusive
135,00
Ersparnis 22,80 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-16-6
IUPAC Namerhodium
Molecular FormulaRh
InChI KeyMHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Rh]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Particle size23 µm (D50)
Particle size21 % (< 8 µm)
Particle size39 % (< 16 µm)
Particle size61 % (< 32 µm)
Particle size90 % (< 64 µm)
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Label Elements
EU Specific Hazard Statements

May form combustible dust concentrations in air

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.