D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
Thermo Scientific Chemicals

D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %

CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 204260250
Preis (EUR)
69,53
Precio exclusivo en nuestra web
83,80
Ersparnis 14,27 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
69,53
Precio exclusivo en nuestra web
83,80
Ersparnis 14,27 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1783-96-6
IUPAC Name2-aminobutanedioic acid
Molecular FormulaC4H7NO4
InChI KeyCKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
SMILESNC(CC(O)=O)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<0.4 % (105°C, 3 hrs)
Residue after ignition=<0.1 %
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation-23.8° to -25.8° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Enantiomeric excess=<0.5 % (L-enantiomer)
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
What do I need to consider when designing a peptide for antibody production?
Do your preparations of HRP-conjugated antibodies contain sodium azide?
What does the "PAD" number assigned to a polyclonal antibody designate?
Why are some of your antibodies supplied with BSA and sodium azide?
How much antibody should I use for my immunoprecipitation (IP) reaction?
+Show more FAQs for this product
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0471025Certificate of Analysis17. Mai 2025204261000, 204260250, 204260050
A0456304Certificate of Analysis13. Sept. 2023204261000, 204260250, 204260050
A0450995Certificate of Analysis02. Mai 2023204261000, 204260250, 204260050
A0452427Certificate of Analysis25. Apr. 2023204261000, 204260250, 204260050
A0398947Certificate of Analysis15. Dez. 2022204261000, 204260250, 204260050
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.