1x1 image pixel for data collection
D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
Thermo Scientific Chemicals

D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse

D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Katalognummer 220900025
Preis (EUR)
111,35
Online Exclusive
134,00
Ersparnis 22,65 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2.5 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
111,35
Online Exclusive
134,00
Ersparnis 22,65 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS57-50-1
IUPAC Name(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular FormulaC12H22O11
InChI KeyCZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILESOC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Copper (Cu)=<1 ppm
Loss on drying=<0.1 %
Sulfated ash=<0.1 %
Specific optical rotation+66.3° to +67.0° (20°C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl)=<50 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• . Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.


Anwendungen

• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann

RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Jain, A.; Shore, A. M.; Jonnalagadda, S. C.; Ramanujachary, K. V.; Mugweru, A. Conversion of fructose, glucose, and sucrose to 5-hydroxymethyl-2-furfural over mesoporous zirconium phosphate catalyst.Appl.Catal.A 2015, 489, 72-76.
  2. Chen, Y.; Zhang, H.; Li, A.; Zhuo, K. Conductivities for ZnSO4/MgSO4+ sucrose/trehalose + water systems at 298.15 K. Fluid Phase Equilib.2015, 388, 78-83.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.