N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Acetylneuraminsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 227041000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS131-48-6
IUPAC Name5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylic acid
Molecular FormulaC11H19NO9
InChI KeySQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(=O)NC1C(O)CC(O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation-30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Appearance (Form)Powder
HPLC>=98.5 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection