DL-Selenomethionin, 99+ %
DL-Selenomethionin, 99+ %
DL-Selenomethionin, 99+ %
DL-Selenomethionin, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

DL-Selenomethionin, 99+ %

CAS: 1464-42-2 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2.5 g
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 240770025
Preis (EUR)
418,20
Online Exclusive
504,00
Ersparnis 85,80 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
418,20
Online Exclusive
504,00
Ersparnis 85,80 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1464-42-2
IUPAC Name2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
Molecular FormulaC5H11NO2Se
InChI KeyRJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
SMILESC[Se]CCC(N)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Glistening powder or flakes
HPLC>=99.0 %
Appearance (Color)Colorless to white to off-white
Titration with HClO499.0 to 101.0 %
Specific optical rotation-0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 3
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists
Category 3
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 2
Acute aquatic toxicity
Category 1
Chronic aquatic toxicity
Category 1
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H301 + H331 - Toxic if swallowed or if inhaled

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary Statements

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P273 - Avoid release to the environment

P301 + P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.