D(-)-Tagatose, 99+ %
D(-)-Tagatose, 99+ %
D(-)-Tagatose, 99+ %
D(-)-Tagatose, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

D(-)-Tagatose, 99+ %

D(-)-Tagatose, >-99,0 %, C6H12O6, CAS-Nummer 87-81-0, tagatose, D, d--tagatose, d-lyxo-hex-2-ulose, 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, UNII-t7a20y888y, Naturlose, tagatose nf, lyxo-2-Hexulose, keto-d-tagatose, 1 g, (5 %-ige Lösg. in H2O) klar farblos bis fast farblos, 99+ %, 01, 4414
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
250 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 257890010
Preis (EUR)
105,40
Online Exclusive
127,00
Ersparnis 21,60 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
105,40
Online Exclusive
127,00
Ersparnis 21,60 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS87-81-0
IUPAC Name(3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular FormulaC6H12O6
InChI KeyLKDRXBCSQODPBY-OEXCPVAWSA-N
SMILESOCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Appearance (Form)Crystalline powder
HPLC>=99.0 %
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<1.0 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.