1x1 image pixel for data collection
Pierce™ Prestained Protein MW Marker
Pierce™ Prestained Protein MW Marker
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Pierce™ Prestained Protein MW Marker

Thermo Scientific vorgefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker ist eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung alsWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
26612X48 x 250 µl
26612Promo Image500 μl
Katalognummer 26612X4
Preis (EUR)
248,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
8 x 250 µl
Preis (EUR)
248,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific vorgefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker ist eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE). Die Proteinstandards werden in einem gebrauchsfertigen Format für die direkte Auftragung auf Gelen geliefert. Vor der Verwendung muss kein Probenpuffer erwärmt, reduziert oder hinzugefügt werden.

Alle anderen Proteinstandards und -leitern anzeigen und vergleichen›

Komponentenproteine: Beta-Galactosidase (120 kDa), Rinderserumalbumin (85 kDa), Ovalbumin (50 kDa), Carboanhydrase (35 kDa), Beta-Lactoglobulin (25 kDa) und Lysozym (20 kDa)

Anwendungen
• Überwachung der Proteinmigration während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese.
• Überwachung des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blotting
• Größenbestimmung von Proteine auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Specifications
NachweisverfahrenKolorimetrisch
Molekulargewicht120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
ProduktliniePierce™
ProdukttypProtein-MW-Marker
Menge8 x 250 µl
Sofort einsatzbereitJa
Färbemitteltyp1 Farbe: Blau
SystemtypSDS-PAGE
Number of Markers6
Größenbereich20 bis 120 kDa
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerungspuffer: 62,5 mM Tris · H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (Gew.-%) SDS, 1 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % (Vol.-%) Glycerin.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.