Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 292485000
Preis (EUR)
167,45
Online Exclusive
202,00
Ersparnis 34,55 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
167,45
Online Exclusive
202,00
Ersparnis 34,55 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS496-11-7
IUPAC Name2,3-dihydro-1H-indene
Molecular FormulaC9H10
InChI KeyPQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1CC2=CC=CC=C2C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC>=94 %
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Please enter sku to load default questions

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Physical Hazards

H226 - Flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.