Chemikalien-Kennzeichnungen
IUPAC Name(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Molecular FormulaC12H22O11
InChI KeyHDTRYLNUVZCQOY-LBYRQFQKNA-N
SMILESOC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol)342.30
Mehr anzeigen