Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 325940010
Preis (EUR)
1.163,65
Online Exclusive
1.403,00
Ersparnis 239,35 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.163,65
Online Exclusive
1.403,00
Ersparnis 239,35 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2950-43-8
IUPAC Name(aminooxy)sulfonic acid
Molecular FormulaH3NO4S
InChI KeyDQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
SMILESNOS(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Appearance (Form)Crystalline powder
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473428Certificate of Analysis24. Juni 2025325940250, 325940010, 325941000
A0447627Certificate of Analysis17. Mai 2025325940250, 325940010, 325941000
A0413764Certificate of Analysis13. Dez. 2022325940250, 325940010, 325941000
A0406589Certificate of Analysis12. Dez. 2022325940250, 325940010, 325941000
A0447627Certificate of Analysis16. Nov. 2022325940250, 325940010, 325941000
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 1
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Skin Sensitization
Category 1
Carcinogenicity
Category 2
Acute aquatic toxicity
Category 1
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

H317 - May cause an allergic skin reaction

H351 - Suspected of causing cancer

H400 - Very toxic to aquatic life

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection