1x1 image pixel for data collection
Sodium pivalate hydrate, 98%
Sodium pivalate hydrate, 98%
Sodium pivalate hydrate, 98%
Sodium pivalate hydrate, 98%
Thermo Scientific Chemicals

Sodium pivalate hydrate, 98%

CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
10 g
Katalognummer 364710500
Preis (EUR)
198,90
Online Exclusive
234,00
Ersparnis 35,10 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
198,90
Online Exclusive
234,00
Ersparnis 35,10 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS143174-36-1
IUPAC Namesodium 2,2-dimethylpropanoate
Molecular FormulaC5H9NaO2
InChI KeySJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Infrared spectrumConforms
Water=<7 % (K.F.)
Titration with HClO4>=97.5 % (On dry substance)
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.