Methylamin, Thermo Scientific Chemicals
Methylamin, Thermo Scientific Chemicals
Methylamin, Thermo Scientific Chemicals
Methylamin, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylamin, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
800 mL
Katalognummer 368491000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS74-89-5
IUPAC Namemethanamine
Molecular FormulaCH5N
InChI KeyBAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Solution
Strength1.8 to 2.2 M
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.