1x1 image pixel for data collection
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 871332-97-7 | C8H8BF3O3 | 219.95 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 430430050
Preis (EUR)
375,70
Online Exclusive
453,00
Ersparnis 77,30 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
375,70
Online Exclusive
453,00
Ersparnis 77,30 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS871332-97-7
IUPAC Name[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
Molecular FormulaC8H8BF3O3
InChI KeyGKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Melting point157°C to 162°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection