1,2-Dichlorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Dichlorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Dichlorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Dichlorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,2-Dichlorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 445640010
Preis (EUR)
86,70
Online Exclusive
102,00
Ersparnis 15,30 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
86,70
Online Exclusive
102,00
Ersparnis 15,30 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS95-50-1
IUPAC Name1,2-dichlorobenzene
Molecular FormulaC6H4Cl2
InChI KeyRFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=CC=C1Cl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=99.0 %
UVat 296 nm A: =<1
Alkalinity=<0.0005 meq/g
Color scale=<10 APHA
Appearance (Form)Clear liquid
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Vapors
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Skin Sensitization
Category 1
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Acute aquatic toxicity
Category 1
Chronic aquatic toxicity
Category 1
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 + H332 - Harmful if swallowed or if inhaled

H315 - Causes skin irritation

H317 - May cause an allergic skin reaction

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects

EU Specific Hazard Statements

Combustible liquid

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

P333 + P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection