1x1 image pixel for data collection
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %

CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
Katalognummer 447942500
Preis (EUR)
45,82
Online Exclusive
55,20
Ersparnis 9,38 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,82
Online Exclusive
55,20
Ersparnis 9,38 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10102-17-7
IUPAC Namedisodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Molecular FormulaH10Na2O8S2
InChI KeyPODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Calcium (Ca)=<0.002 %
Iron (Fe)=<0.0005 %
Titration Iodimetric99.0 to 101.0 %
pH6.0 to 8.4 (5 % in water)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.