Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
4561600505 g
Katalognummer 456160050
Preis (EUR)
714,00
Online Exclusive
861,00
Ersparnis 147,00 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
714,00
Online Exclusive
861,00
Ersparnis 147,00 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS127-40-2
IUPAC Name(1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(1R,4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]-3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-ol
Molecular FormulaC40H56O2
InChI KeyKBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
SMILESCC(C=CC=C(/C)C=C[C@H]1C(C)=C[C@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
HPLC>=88 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Yellow to red
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.