Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS84371-65-3
IUPAC Name(1S,3aS,3bS,10R,11aS)-10-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-hydroxy-11a-methyl-1-(prop-1-yn-1-yl)-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Molecular FormulaC29H35NO2
InChI KeyVKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
SMILESCC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Mehr anzeigen