Carisoprodol
Thermo Scientific Chemicals

Carisoprodol

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer 466240050
Preis (EUR)
91,80
Online Exclusive
111,00
Ersparnis 19,20 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
91,80
Online Exclusive
111,00
Ersparnis 19,20 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS78-44-4
IUPAC Name2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Molecular FormulaC12H24N2O4
InChI KeyOFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 3 hr) (vacuum)
TLC>=97.5 %
Appearance (Form)Powder
Melting point92°C to 96°C
Appearance (Color)White to almost white
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

Precautionary Statements

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection