, Thermo Scientific Chemicals
, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Have Questions?
KatalognummerMenge
4664800505 L
Katalognummer 466480050
Preis (EUR)
-
Menge:
5 L
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS64-17-5
IUPAC Nameethanol
Molecular FormulaC2H6O
InChI KeyLFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
DenaturantDenatured with 5 % methanol
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0472172Certificate of Analysis21. Mai 2025466480050
A0461501Certificate of Analysis24. Apr. 2024466480050
A0414150Certificate of Analysis14. Mai 2022466480050
A0440033Certificate of Analysis31. März 2022466480050
4 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 3
Acute oral toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Vapors
Category 4
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 + H332 - Harmful if swallowed or if inhaled

H371 - May cause damage to organs

Physical Hazards

H226 - Flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection