Betulin
Thermo Scientific Chemicals

Betulin

CAS: 473-98-3 | C30H50O2, C30H50O2 | 442.73 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 466550010
Preis (EUR)
-
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS473-98-3
IUPAC Name(1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
Molecular FormulaC30H50O2
InChI KeyFVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
SMILESCC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)powder
Appearance (Color)White to light yellow to light beige
Infrared spectrumConforms
HPLC>=98.0 %
Loss on drying=<5.0 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0471620Certificate of Analysis17. Mai 2025466550050, 466550010
A0472600Certificate of Analysis17. Mai 2025466550050, 466550010
A0469525Certificate of Analysis28. Jan. 2025466550050, 466550010
A0464561Certificate of Analysis15. Juli 2024466550050, 466550010
A0453679Certificate of Analysis25. Aug. 2023466550050, 466550010
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection