1x1 image pixel for data collection
Latanoprost
Thermo Scientific Chemicals

Latanoprost

CAS: 130209-82-4 | C26H40O5, C26H40O5 | 432.60 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mg
100 mg
Katalognummer 466660250
Preis (EUR)
107,10
Online Exclusive
129,00
Ersparnis 21,90 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
107,10
Online Exclusive
129,00
Ersparnis 21,90 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS130209-82-4
IUPAC Namepropan-2-yl (5E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate
Molecular FormulaC26H40O5
InChI KeyGGXICVAJURFBLW-RDSJPUOVSA-N
SMILESCC(C)OC(=O)CCC\C=C\C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)liquid
Infrared spectrumConforms
Residue after ignition=<0.5 %
HPLC>=98.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 3
Reproductive Toxicity
Category 2
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H301 - Toxic if swallowed

H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child

Precautionary Statements

P201 - Obtain special instructions before use

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P308 + P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention

P405 - Store locked up

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection