Clobetasolpropionat
Clobetasolpropionat
Thermo Scientific Chemicals

Clobetasolpropionat

Have Questions?
KatalognummerMenge
4668200101 g
Katalognummer 466820010
Preis (EUR)
-
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS25122-46-7
IUPAC Name(1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate
Molecular FormulaC25H32ClFO5
InChI KeyCBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
SMILESCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Melting point196.0°C to 200.0°C
Appearance (Form)crystalline powder
Loss on drying=<0.5 %
HPLC>=97.0 %
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Reproductive Toxicity
Category 1B
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 2
Chronic aquatic toxicity
Category 4
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H360 - May damage fertility or the unborn child

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

H413 - May cause long lasting harmful effects to aquatic life

Precautionary Statements

P201 - Obtain special instructions before use

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P308 + P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention

Additional EU labelling

Restricted to professional users

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection