1x1 image pixel for data collection
Eszopiclon
Thermo Scientific Chemicals

Eszopiclon

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 467022500
Preis (EUR)
170,00
Online Exclusive
205,00
Ersparnis 35,00 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
170,00
Online Exclusive
205,00
Ersparnis 35,00 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS138729-47-2
IUPAC Name(5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molecular FormulaC17H17ClN6O3
InChI KeyGBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMILESCN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<0.5 % (105°C, 3 hr) (vacuum)
HPLC99.0 %
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Acute dermal toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Reproductive Toxicity
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 + H312 + H332 - Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

H361 - Suspected of damaging fertility or the unborn child

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.