Tiaprofensäure
Thermo Scientific Chemicals

Tiaprofensäure

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 467172500
Preis (EUR)
94,35
Online Exclusive
114,00
Ersparnis 19,65 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
94,35
Online Exclusive
114,00
Ersparnis 19,65 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS33005-95-7
IUPAC Name2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Molecular FormulaC14H12O3S
InChI KeyGUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C(O)=O)C1=CC=C(S1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)crystalline powder
Appearance (Color)White to light beige
Infrared spectrumConforms
Melting point95.0°C to 100.0°C
Titration Acid99.0 to 101.0 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 3
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 1
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H301 - Toxic if swallowed

H372 - Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure

Precautionary Statements

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P314 - Get medical advice/attention if you feel unwell

P405 - Store locked up

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.