Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Primärantikörper
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • TrkB Antibodies

            NeoBiotechnologies

            NTRK2 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2) Monoclonal Antibody (NTRK2/4672)

            View all (71) TrkB antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite NTRK2 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2) Monoclonal Antibody (NTRK2/4672)

            • Antibody Testing Data (1)
            Application
            NTRK2 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 1

            NTRK2 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2) Antibody (4915-MSM3-P0) in IHC (P)

            Formalin-fixed, paraffin-embedded human colon stained with NTRK2/TRKb Mouse Monoclonal Antibody (NTRK2/4672). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2°C: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min.
            View Product

            NTRK2 (Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase 2) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            Product Details

            4915-MSM3-P0

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            1-2 µg/mL
            -

            Peptide Array (Array)

            Assay-dependent
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Mouse / IgG2, kappa

            Class

            Monoclonal

            Type

            Antibody

            Clone

            NTRK2/4672

            Immunogen

            Recombinant fragment (around aa250-450) of human NTRK2 protein.
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            200 µg/mL

            Purification

            Protein A/G

            Storage buffer

            PBS with 0.05% BSA

            Contains

            0.05% sodium azide

            Storage conditions

            4°C

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            Product Specific Information

            Positive Control:Human brain tissue.

            Cellular Location: Cell surface.

            Target Information

            NTRK2 (TRKB) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system. NTRK2 is the receptor for brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Together, NTRK2 and BDNF regulate both short-term synaptic functions and long-term potentiation of brain synapses. TrkB is involved in the development and maintenance of the nervous system. Moreover, Trk B is a tyrosine kinase gene highly related to Trk A. Trk B expression is confined to tissues within the central and peripheral nervous systems. The brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and NT-3, but not NGF, can induce rapid phosphorylation on tyrosine of Trk B gp145, one of the receptors encoded by Trk B, although BDNF elicits a response at least two orders of magnitude greater than NT-3. TrkB is a membrane-bound receptor that, upon neurotrophin binding, phosphorylates itself and members of the MAPK pathway. Signaling through TrkB leads to cell differentiation. Mutations in the TrkB gene have been associated with obesity and mood disorders. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been found for the TrkB gene.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: AI848316; BDNF-tropomyosine receptor kinase B; BDNF/NT-3 growth factors receptor; C030027L06Rik; EC 2.7.10.1; GP145 TrkB; GP145-TrkB; GP145TrkB; GP95 TrkB; GP95-TrkB; hyperphagia; kinase TrkB; Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2; neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2; NTRK 2; OTTHUMP00000021573; OTTHUMP00000021574; OTTHUMP00000021576; OTTHUMP00000021577; Trk B; Trk-B; TrkB tyrosine kinase; Tropomyosin-related kinase B; tyrosine kinase receptor B

            View more View less

            Gene Aliases: GP145-TrkB; NTRK2; trk-B; TRKB

            View more View less

            UniProt ID: (Human) Q16620

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 4915

            View more View less

            Function(s)

            ATP binding receptor tyrosine kinase binding protein homodimerization activity neurotrophin binding brain-derived neurotrophic factor binding brain-derived neurotrophic factor-activated receptor activity immunoglobulin superfamily cell adhesion molecule transmembrane signal receptor

            Process(es)

            vasculogenesis neuron migration positive regulation of protein phosphorylation inflammatory response neuromuscular junction development aging learning long-term memory circadian rhythm feeding behavior positive regulation of cell proliferation response to light stimulus positive regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development response to auditory stimulus glutamate secretion positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling peptidyl-tyrosine phosphorylation central nervous system neuron development cerebral cortex development neuron differentiation brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation calcium-mediated signaling using intracellular calcium source neurotrophin signaling pathway mechanoreceptor differentiation regulation of GTPase activity positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process retinal rod cell development protein autophosphorylation regulation of neurotransmitter secretion oligodendrocyte differentiation peripheral nervous system neuron development positive regulation of axonogenesis regulation of dendrite development regulation of protein kinase B signaling positive regulation of synapse assembly positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic retina development in camera-type eye long-term synaptic potentiation cellular response to amino acid stimulus cellular response to tumor necrosis factor cellular response to brain-derived neurotrophic factor stimulus negative regulation of anoikis
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Germany flag icon
            Germany

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-5qztt:80/100.66.75.164:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0