Save up to 31% on select cell culture essentials

Bundle and save

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Primärantikörper
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • CD1a Antibodies

            Proteintech

            CD1a Monoclonal Antibody (HI149), CoraLite® Plus 750

            View all (83) CD1a antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite CD1a Monoclonal Antibody (HI149), CoraLite® Plus 750

            • Antibody Testing Data (2)
            Application
            CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 2

            CD1a Antibody (CL750-65172) in Flow

            1x10^6 MOLT-4 cells were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 750 Anti-Human CD1a (CL750-65172, Clone: HI149) or Mouse IgG1 Isotype Control. Cells were not fixed.
            View Product

            CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

            Product Details

            CL750-65172

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Flow Cytometry (Flow)

            Assay-dependent
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Mouse / IgG1, kappa

            Class

            Monoclonal

            Type

            Antibody

            Clone

            HI149

            Immunogen

            Human thymocytes
            View immunogen

            Conjugate

            CoraLite® Plus 750
            • Unconjugated
            • APC 
            • Cardinal Red
            • CoraLite Plus 647
            • CoraLitePlus 405
            • FITC Plus
            • PE 
            • Request custom conjugation

            Excitation/Emission Max

            755/780 nm

            Form

            Liquid

            Concentration

            5 µL/Test

            Purification

            Affinity chromatography

            Storage buffer

            PBS with 0.5% BSA

            Contains

            0.09% sodium azide

            Storage conditions

            4°C, store in dark

            Shipping conditions

            Wet ice

            Target Information

            CD1a is a non-polymorphic MHC Class 1 related cell surface glycoprotein, expressed in association with Beta 2 microglobulin. CD1a is expressed by cortical thymocytes, Langerhan's cells and by interdigitating cells. CD1a is also expressed by some malignancies of T cell lineage and in histiocytosis X. CD1a is expressed on cortical thymocytes, epidermal Langerhans cells, dendritic cells, on certain T-cell leukemias, and in various other tissues. CD1a is structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. CD1a localizes to the plasma membrane and recycles vesicles of the early endocytic system. At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) are identified. Alternatively spliced transcript variants of CD1a have been observed, but their biological validity have not been determined.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: CD1a; CD1A antigen, a polypeptide; cluster of differentiation 1 A; cortical thymocyte antigen CD1A; differentiation antigen CD1-alpha-3; epidermal dendritic cell marker CD1a; hTa1 thymocyte antigen; T-cell surface antigen T6/Leu-6; T-cell surface glycoprotein CD1a

            View more View less

            Gene Aliases: CD1; CD1A; FCB6; HTA1; R4; T6

            View more View less

            UniProt ID: (Human) P06126

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 909

            View more View less

            Function(s)

            protein binding beta-2-microglobulin binding endogenous lipid antigen binding exogenous lipid antigen binding lipopeptide binding major histocompatibility complex protein

            Process(es)

            adaptive immune response immune response antigen processing and presentation, exogenous lipid antigen via MHC class Ib regulation of immune response
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            germany | deutschland flag icon
            Germany | Deutschland

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-7c4bf66445-4kvkd:80/100.66.77.126:80.
            git-commit: 01fb56a08528fd72f4925b2983aa4df42f9d7994
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.30.1-2025.05.22-1.0