Ethyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H33196.06
auch als H33196-06 bezeichnet
Preis (EUR)/ Each
76,01
Exklusiv online
85.40 
Ersparnis 9,39 (11%)
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)/ Each
76,01
Exklusiv online
85.40 
Ersparnis 9,39 (11%)
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
KatalognummerH33196.06
Preis (EUR)/ Each
76,01
Exklusiv online
85.40 
Ersparnis 9,39 (11%)
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4815-29-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale yellow to brown
FormPowder
Assay (GC)≥95.0%
Melting Point (clear melt)88.0-97.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only