Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™

Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte

Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAufnahmevermögenZur Verwendung mit (Geräte)Anzahl Probengestelle
RSK23SD5Boxen (80/5 Racks)HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie5
RSK13SD4Boxen (48/4 Racks)Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle)4
RSK13SD5Boxen (48/4 Racks)HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 13 Kubikfuß Volumen)4
RSK17SD4Boxen (80/4 Racks)Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (17 cu.ft-Modelle)4
RSK17SD5Boxen (80/4 Racks)HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen)4
RSK23SD4Boxen (100/4 Racks)Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (23 cu.ft-Modelle)5
RSK300SD4Boxen (75/3 Racks)Forma 88300; TSU3003
RSK300SD5Boxen (60/3 Racks)Revco UxF300; HFU300T3
RSK400SD4Boxen (100/4 Racks)Forma 88400; TSU4004
RSK400SD5Boxen (80/4 Racks)Revco UxF400; HFU400T4
RSK500SD4Boxen (125/5 Racks)Forma 88500; TSU5005
RSK500SD5Boxen (100/5 Racks)Revco UxF500; HFU500T5
RSK600SD4Boxen (150/6 Racks)Forma 88600; TSU6006
RSK600SD5Boxen (120/6 Racks)TSX- und TDE-Serie6
RSK700SD4Boxen (175/7 Racks)Forma 88700; TSU7007
RSK700SD5140 Boxen/7 GestelleRevco UxF700; HFU700T7
Katalognummer RSK23SD5
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Aufnahmevermögen:
Boxen (80/5 Racks)
Zur Verwendung mit (Geräte):
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie
Anzahl Probengestelle:
5
Ask our AI about this Product

Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.

  • Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Specifications
Zellteiler100
BeschreibungEinlegebodensatz
Zur Verwendung mit (Geräte)HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie
Anzahl Probengestelle5
AufnahmevermögenBoxen (80/5 Racks)
MaterialEdelstahl
ProdukttypEinlegebodensatz
Einschübe5
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.