Selenit-Cystin-Bouillon
Selenit-Cystin-Bouillon
Thermo Scientific™

Selenit-Cystin-Bouillon

Anreicherung von Salmonella-Spezies aus Kot- oder Lebensmittelproben mit Thermo Scientitfic™ Selenite Cystin Broth gebrauchsfertigen Medienröhrchen.
Have Questions?
KatalognummerBeschreibungMengeFüllvolumenFüllgewicht
TV5018ESelenit-Cystin-Bouillon50/Pckg.10 ml10 ± 0.5 ml
Katalognummer TV5018E
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Beschreibung:
Selenit-Cystin-Bouillon
Menge:
50/Pckg.
Füllvolumen:
10 ml
Füllgewicht:
10 ± 0.5 ml
Ask our AI about this Product
Anreicherung von Salmonellenarten aus Fäkalien oder Lebensmittelproben mit Thermo Scientificfic™ Selenit-Cystin-Bouillon. Die Formulierung entspricht der AOAC-Empfehlung1 Zum Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln, insbesondere Eiprodukten. Sie gehört zu den Standard-Medien der American Public Health Association2, 3. Sie entspricht auch den Anforderungen des United States Pharmacopoeia4.

Selenit-Cystin-Bouillon wird aus der Leifson-Formel modifiziert5 durch Hinzufügen von Cystin6. Dieser Zusatz hat in vielen Studien positive Ergebnisse gebracht7.

Die Wirkung des Cystins kann auf seine reduzierenden Fähigkeiten zurückzuführen sein, wodurch die Toxizität von Selenit gegenüber Mikroorganismen verringert wird, und/oder der zusätzlich zur Verfügung gestellte organische Schwefel kann die kritischen Schwefelkomponenten der Bakterien verringern, wodurch die selektive Wirkung des Selenits weiter reduziert wird.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.

Für In-vitro-Diagnostik.

Allgemeine Referenzen:

  1. Association of Official Analytical Chemists (1978) Bacteriological Analytic Manual. 5th edn. AOAC. Washington, D.C.
  2. American Public Health Association (1976) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. APHA Inc. Washington, D.C.
  3. American Public Health Association (1978) Standard Methods for the Examination of Dairy Products. 14th edn. APHA Inc. Washington, D.C.
  4. United States Pharmacopoeia XXI (1980) Microbial Test Limits.
  5. Leifson E. (1936) Am. J. Hyg. 24(2). 423-432.
  6. North W. R and Bartram M. T. (1953) Appl. Microbiol. l. 130-134.
  7. Fricker C. R. (1987) J. Appl. Bact. 63. 99-116.
Specifications
Farbeschwach elfenbeinfarben, transparent
BeschreibungSelenit-Cystin-Bouillon
Füllvolumen10 ml
Füllgewicht10 ± 0.5 ml
FormatTube
Verpackungsart50 Fläschchen in einem Karton
Menge50/Pckg.
Haltbarkeit26 Wochen
HerstellungsortDeutschland
ProdukttypMikrobiologische Medien
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2°bis 12 °C

Intended use statement

A selective enrichment medium for the isolation of Salmonella from faecal samples. Can also be used for testing food and water samples.

Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
6280702Certificate of Analysis17. Juni 2025TV5018E
6264771Certificate of Analysis14. Juni 2025TV5018E
6257600Certificate of Analysis14. Juni 2025TV5018E
6276437Certificate of Analysis14. Juni 2025TV5018E
6267445Certificate of Analysis14. Juni 2025TV5018E
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection