Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
2.5 kg
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto químico puede requerir que obtengamos información adicional para nuestros registros de cumplimiento normativo y químico. Si es necesario, nos pondremos en contacto con usted para obtener esta información una vez que haya realizado su pedido.
Número de catálogo 126320025
Precio (EUR)
-
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
IUPAC Namemethyl 2-aminobenzoate
Molecular FormulaC8H9NO2
InChI KeyVAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
Molecular Weight (g/mol)151.17
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear yellow-brown
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Refractive index1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.