Adenosina, 99 %
Adenosina, 99 %
Adenosina, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

Adenosina, 99 %

CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 164040250
Precio (EUR)
77,10
Online Exclusive
93,00
Ahorro 15,90 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
77,10
Online Exclusive
93,00
Ahorro 15,90 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS58-61-7
IUPAC Name(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molecular FormulaC10H13N5O4
InChI KeyOIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
SMILESNC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point233°C to 238°C
HPLC>=99.0 %
Loss on drying=<0.5 % (105°C, 2 hrs)
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473460Certificate of Analysis02 jul 2025164045000, 164040050, 164040250, 164041000
A0428648Certificate of Analysis04 abr 2024164045000, 164040050, 164040250, 164041000
A0460667Certificate of Analysis04 mar 2024164045000, 164040050, 164040250, 164041000
A0446418Certificate of Analysis07 oct 2022164045000, 164040050, 164040250, 164041000
A0417098Certificate of Analysis31 ago 2021164045000, 164040050, 164040250, 164041000
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection