1x1 image pixel for data collection
L-cisteína, 98 %
L-cisteína, 98 %
L-cisteína, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

L-cisteína, 98 %

La L-cisteína, n.º CAS 52-90-4, es un aminoácido esencial que contiene azufre relacionado con la cistina.Desempeña una función importante en la síntesis de proteínas.Es un precursor del sistema antioxidante glutatión y de los grupos de hierro-azufre.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 173600250
Precio (EUR)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS52-90-4
IUPAC Name2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
Molecular FormulaC3H7NO2S
InChI KeyXUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
SMILESNC(CS)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Chloride (Cl)=<0.05 %
Iron (Fe)=<10 ppm
Specific optical rotation+7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 5N HCl)
pH4.5 to 5.5 (2.5 % in water)
Ver más
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Descripción general

  • La L-cisteína es un aminoácido esencial y es uno de los elementos básicos necesarios para la síntesis de proteínas
  • Este compuesto participa en el sistema antioxidante glutatión y en los grupos de hierro-azufre

Aplicaciones

  • Desempeña una función importante en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares
  • Este compuesto también se aplica a la escisión de enlaces disulfuro en queratina, la proteína principal en uñas, piel y cabello
  • En la investigación química, se utiliza como materia prima crucial en la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base
  • La L-cisteína es un componente del antioxidante glutatión, y se ha demostrado que participa en el metabolismo de bioquímicos esenciales como la coenzima A, la heparina y la biotina
  • Estudios in vitro demostraron que este compuesto puede neutralizar la actividad del paracetamol.Además, debido a su actividad antioxidante, este compuesto puede proteger el sistema nervioso.
  • Este compuesto también puede unirse a varios cofactores metálicos en enzimas
RUO – Research Use Only

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Not Hazardous

Not Hazardous

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection