α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals
α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals
α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals
α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

α-Terpineol, 97 %, mezcla de α- y γ-terpineol, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 203740500
Precio (EUR)
26,27
Online Exclusive
31,70
Ahorro 5,43 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
26,27
Online Exclusive
31,70
Ahorro 5,43 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS98-55-5
IUPAC Name2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]propan-2-ol
Molecular FormulaC10H18O
InChI KeyWUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
SMILESCC1=CC[C@@H](CC1)C(C)(C)O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
GC>=94 % (alpha + gamma)
Density(20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Please enter sku to load default questions

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

EU Specific Hazard Statements

Combustible liquid

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.