Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro
Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro
Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro
Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro
Thermo Scientific Chemicals

Azul de hidroxinaftol, sal disódica, puro

CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 204881000
Precio (EUR)
86,70
Online Exclusive
105,00
Ahorro 18,30 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
86,70
Online Exclusive
105,00
Ahorro 18,30 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS165660-27-5
IUPAC Name3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene)hydrazin-1-yl]naphthalene-2,7-disulfonic acid disodium
Molecular FormulaC20H14N2Na2O11S3
InChI KeyLXJHFXHZWYBBKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Na].[Na].OC1=C(NN=C2C(=O)C=C(C3=CC=CC=C23)S(O)(=O)=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Suitability(for Ca determination) Passes test
Appearance (Color)Blue to dark purple
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H319 - Causes serious eye irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear eye protection/ face protection

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection