Murexida
Murexida
Murexida
Thermo Scientific Chemicals

Murexida

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 206890050
Precio (EUR)
39,78
Online Exclusive
48,00
Ahorro 8,22 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
39,78
Online Exclusive
48,00
Ahorro 8,22 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS3051-09-0
IUPAC Nameammonium 2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)amino]-1,3-diazinan-5-ide
Molecular FormulaC8H8N6O6
InChI KeyPCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
SMILES[NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Bordeaux to red-purple
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Suitability(as complexom. indicator) Passes test

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.