3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 259750010
Precio (EUR)
55,34
Online Exclusive
65,10
Ahorro 9,76 (15%)
Each
Disponibilidad estimada  Pendientes  
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
55,34
Online Exclusive
65,10
Ahorro 9,76 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS56539-66-3
IUPAC Name3-methoxy-3-methylbutan-1-ol
Molecular FormulaC6H14O2
InChI KeyMFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(C)(C)CCO
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0448519Certificate of Analysis20 jun 2025259750010, 259752500
A0472838Certificate of Analysis20 may 2025259750010, 259752500
A0453878Certificate of Analysis25 ago 2023259750010, 259752500
A0453879Certificate of Analysis25 ago 2023259750010, 259752500
A0397079Certificate of Analysis14 dic 2022259750010, 259752500
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H319 - Causes serious eye irritation

EU Specific Hazard Statements

Combustible liquid

Precautionary Statements

P280 - Wear face protection

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection