trans-L-3-hidroxiprolina
Thermo Scientific Chemicals

trans-L-3-hidroxiprolina

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mg
500 mg
Número de catálogo 297795000
Precio (EUR)
380,80
Online Exclusive
459,00
Ahorro 78,20 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
500 mg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
380,80
Online Exclusive
459,00
Ahorro 78,20 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS4298-08-2
IUPAC Name(2S,3S)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular FormulaC5H9NO3
InChI KeyBJBUEDPLEOHJGE-IMJSIDKUSA-N
SMILESO[C@H]1CCN[C@@H]1C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Titration Total base94.0 to 106.0 %
Appearance (Color)White to yellow to brown
Specific optical rotation-14.5° to -20.5° (20°C, 589 nm) (1% in water)
Water=<2.5 %
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection