4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 336790500
Precio (EUR)
25,08
Precio exclusivo en nuestra web
30,20
Ahorro 5,12 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
25,08
Precio exclusivo en nuestra web
30,20
Ahorro 5,12 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS10344-94-2
IUPAC Name(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxane-2-carboxylate
Molecular FormulaC12H12NO9
InChI KeyQSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
SMILESO[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Water=<8 % (K.F.)
Infrared spectrumConforms
HPLC=<0.05 % (p-Nitrophenol)
Solubility(1 % in water) Clear colorless to light yellow
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0465341Certificate of Analysis19 ago 2024336790010, 336792500, 336790500
A0444998Certificate of Analysis22 feb 2024336790010, 336792500, 336790500
A0458557Certificate of Analysis19 dic 2023336790010, 336792500, 336790500
A0457367Certificate of Analysis03 nov 2023336790010, 336792500, 336790500
A0452599Certificate of Analysis10 may 2023336790010, 336792500, 336790500
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection