Save up to 31% on select cell culture essentials

Bundle and save

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Buscar
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            • Estado del pedido
            • Pedido rápido
            • Sign in
              Sign in
              Don't have an account ? Create Account
              • Cuenta
              • Pedidos
              • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
              • Productos y proyectos personalizados
              • Services Central
            Pedidos Plus Icon Minus Icon
            • Estado del pedido
            • Ayuda con el pedido
            • Pedido rápido
            • Centro de suministros
            • eProcurement (B2B)
            Asistencia Plus Icon Minus Icon
            • Ayuda y soporte técnico
            • Contacto
            • Centros de soporte técnico
            • Documentos y certificados
            • Informar de un problema del sitio web
            Recursos Plus Icon Minus Icon
            • Centros de formación
            • Promociones
            • Eventos y seminarios web
            • Redes sociales
            Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Acerca de nosotros
            • Carreras profesionales
            • Inversores
            • Noticias
            • Responsabilidad social
            • Marcas registradas
            Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Price & Freight Policy
            • Preferencias sobre cookies

              Su elección con respecto a las cookies en este sitio

              Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web; haga clic en “Rechazar todas” para rechazar todas las cookies excepto las estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio web (cookies obligatorias) o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            germany | deutschland flag icon
            Germany | Deutschland