(-)-Escopolamina n-butilbromuro, Thermo Scientific Chemicals
Product Image
Thermo Scientific Chemicals

(-)-Escopolamina n-butilbromuro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440.38 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
1 g
Número de catálogo 464840050
Precio (EUR)
150,45
Precio exclusivo en nuestra web
177,00
Ahorro 26,55 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
150,45
Precio exclusivo en nuestra web
177,00
Ahorro 26,55 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS149-64-4
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration Argentometric97.5 to 102.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.