Clorhidrato de ropinirol
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de ropinirol

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
Número de catálogo 465000010
Precio (EUR)
659,60
Exklusiv online
795,00
Ahorro 135,40 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 g
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
659,60
Exklusiv online
795,00
Ahorro 135,40 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS91374-20-8
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<0.5 %
HPLC>=97.5 %
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0419577Certificate of Analysis19 may 2025465000010, 465002500
A0419577Certificate of Analysis25 ago 2023465000010, 465002500
Se muestran 2 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Acute aquatic toxicity
Category 1
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H400 - Very toxic to aquatic life

Precautionary Statements

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P273 - Avoid release to the environment

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

P391 - Collect spillage

P501 - Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection