Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Fumarato de clemastina

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
Número de catálogo 465420010
Precio (EUR)
522,75
Online Exclusive
630,00
Ahorro 107,25 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
522,75
Online Exclusive
630,00
Ahorro 107,25 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS14976-57-9
IUPAC Name(2E)-but-2-enedioic acid; (2R)-2-{2-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidine
Molecular FormulaC25H30ClNO5
InChI KeyPMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
SMILESOC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to beige
Appearance (Form)Powder
HPLC>=97.5 %
Specific optical rotation+15° to +18° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml methanol)
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.