Goma de garrofín
Thermo Scientific Chemicals

Goma de garrofín

CAS: 9000-40-2
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
Número de catálogo 466670010
Precio (EUR)
131,75
Online Exclusive
155,00
Ahorro 23,25 (15%)
Each
Disponibilidad estimada  Pendientes  
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 kg
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
131,75
Online Exclusive
155,00
Ahorro 23,25 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS9000-40-2
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow to light brown
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0468905Certificate of Analysis25 ene 2025466672500, 466670010
A0463314Certificate of Analysis12 jun 2024466672500, 466670010
A0455086Certificate of Analysis25 ago 2023466672500, 466670010
A0442710Certificate of Analysis24 jun 2022466672500, 466670010
A0440737Certificate of Analysis08 abr 2022466672500, 466670010
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection