1x1 image pixel for data collection
Desonida
Thermo Scientific Chemicals

Desonida

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
4674500101 g
Número de catálogo 467450010
Precio (EUR)
45,56
Online Exclusive
54,90
Ahorro 9,34 (17%)
Each
Disponibilidad estimada  Pendientes  
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
45,56
Online Exclusive
54,90
Ahorro 9,34 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS638-94-8
IUPAC Name(2S,4R,8S,12S)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one
Molecular FormulaC24H32O6
InChI KeyWBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
SMILESCC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3C4CCC5=CC(=O)C=CC5(C)[C@H]4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 105°C, 3 hr)
Appearance (Color)White to almost white
HPLC>=97.5 %
Specific optical rotation+104° to +110° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml in dioxane)
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection