2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184.667 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
10 g
Número de catálogo H27808.09
también denominado H27808-09
Precio (EUR)
75,65
Online Exclusive
91,20
Ahorro 15,55 (17%)
Each
Disponibilidad estimada 14-Aug-2025
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
10 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
75,65
Online Exclusive
91,20
Ahorro 15,55 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS154466-62-3
IUPAC Name2-chloro-5-pentylpyrimidine
Molecular FormulaC9H13ClN2
InChI KeyWMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Refractive Index1.5040-1.5080 @ 20?C
Assay (GC)≥97.5%
FormLiquid
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
10254417Certificate of Analysis17 may 2025H27808.03, H27808.09
10144828Certificate of Analysis05 sept 2023H27808.03, H27808.09
10144828Certificate of Analysis07 dic 2021H27808.03, H27808.09
10147282Certificate of Analysis07 dic 2021H27808.03, H27808.09
Se muestran 4 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection