BrettPhos Palladacycle 3ème Génération, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
BrettPhos Palladacycle 3ème Génération, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

BrettPhos Palladacycle 3ème Génération, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1470372-59-8
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Référence 047250.MD
également connu sous le numéro 047250-MD
Prix (EUR)
84,41
Online Exclusive
102,00
Économisez 17,59 (17%)
Each
Ajouter au panier
Quantité:
250 mg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
84,41
Online Exclusive
102,00
Économisez 17,59 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS1470372-59-8
Appearance (Color)Yellow to pale brown
FormPowder
Elemental Analysis1.1 to 2.1 wt% Nitrogen
Elemental Analysis6.8 to 7.8 wt% Hydrogen
Elemental Analysis62.0 to 65.0 wt% Carbon
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
X24I026Certificate of Analysis07 nov. 2022047250.06, 047250.MD, 047250.03
S25F017Certificate of Analysis08 déc. 2021047250.06, 047250.MD, 047250.03
10229910Certificate of Analysis08 déc. 2021047250.06, 047250.MD, 047250.03
U18D022Certificate of Analysis29 nov. 2021047250.06, 047250.MD, 047250.03
N29C028Certificate of Analysis29 nov. 2021047250.06, 047250.MD, 047250.03
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Sécurité et manipulation

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection