P-anisaldéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
P-anisaldéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

P-anisaldéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
2.5 L
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 104800025
Prix (EUR)/ Each
363,00
-
Ajouter au panier
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)/ Each
363,00
Ajouter au panier
P-anisaldéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Référence104800025
Prix (EUR)/ Each
363,00
-
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
IUPAC Name4-methoxybenzaldehyde
Molecular FormulaC8H8O2
InChI KeyZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol)136.15
Voir plus
GC>=99.0 %
Appearance (Form)Liquid
Relative density(D20/4°C) 1.120 to 1.124
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Voir plus
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche